Tisk…
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
206091-1G 206091-250MG 206091-5G
SIAL206091-1GEA 4690 CZK
SIAL206091-1G SIAL206091-250MG SIAL206091-5G
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) chloride
Vzorec: Cl₂Pt
Bod tání: 581 °C
Hustota: 6,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011181
CAS číslo: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687