Tisk…
Platinum(II) chloride (≥73% Pt)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 6260 CZK
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Platinum(II) chloride (≥73% Pt)
Platinum(II) chloride
Vzorec: Cl₂Pt
Hustota: 6,05 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011181
CAS číslo: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)