Tisk…
Chlorid paladnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
520659-1G 520659-25G 520659-5G
SIAL520659-1GEA 3470 CZK
SIAL520659-1G SIAL520659-25G SIAL520659-5G
Chlorid paladnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
Bod tání: 678 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058