Tisk…
Chlorid paladnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
323373-1G 323373-5G
SIAL323373-1GEA 5730 CZK
SIAL323373-1G SIAL323373-5G
Chlorid paladnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
Bod tání: 678 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058