Tisk…
Chlorid paladnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
205885-25G 205885-1G 205885-5G
SIAL205885-25GEA 62340 CZK
SIAL205885-25G SIAL205885-1G SIAL205885-5G
Chlorid paladnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
Bod tání: 678 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058