Tisk…
Chlorid paladnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010
8.07110.0001EA 9180 CZK
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010
Chlorid paladnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Bod tání: 678 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07058
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material