Tisk…
Chlorid paladnatý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Palladium dichloride
369670010 369670050 369670250
ACRO369670010EA 7320 CZK
ACRO369670010 ACRO369670050 ACRO369670250
Chlorid paladnatý 99.999% (trace metals basis)
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Bod tání: 678…680 °C (rozkl.)
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %