Tisk…
Chlorid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
339350-250G 339350-50G
SIAL339350-250GEA 11940 CZK
SIAL339350-250G SIAL339350-50G
Chlorid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid nikelnatý
Vzorec: Cl₂Ni
MW: 129.6
Bod tání: 1009
Hustota: 3.55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011142
CAS číslo: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588