Tisk…
Chlorid nikelnatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride
B22085.14 B22085.22 B22085.36
B22085.14EA 1110 CZK
B22085.14 B22085.22 B22085.36
Chlorid nikelnatý, anhydrous 98%
Chlorid nikelnatý
Purity: 98% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Odour: Odourless Melting Point: 1001° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Vzorec: Cl₂Ni
MW: 129.6
Bod tání: 1001 °C
Hustota: 3.55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011142
CAS číslo: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505