Tisk…
Chlorid nikelnatý, anhydrous 99.99% (trace metals basis), powder
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride
378350050 378350250
ACRO378350050EA 6180 CZK
ACRO378350050 ACRO378350250
Chlorid nikelnatý, anhydrous 99.99% (trace metals basis), powder
Chlorid nikelnatý
Vzorec: Cl₂Ni
MW: 129,6 g/mol
Bod tání: 1001 °C
Hustota: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011142
CAS číslo: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm