Tisk…
Iridium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
336807-2G 336807-500MG
SIAL336807-2GEA 20130 CZK
SIAL336807-2G SIAL336807-500MG
Iridium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Iridium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ir
MW: 298.58
Hustota: 5.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011063
CAS číslo: 10025-83-9
EINECS: 233-044-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,05101