Tisk…

Chlorid železitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride

MQ100

701122-1G 701122-25G 701122-5G
SIAL701122-1GEA 1700 CZK
SIAL701122-1G SIAL701122-25G SIAL701122-5G
Chlorid železitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
MW: 162.21
Bod varu: 315
Bod tání: 260
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011005
CAS číslo: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR