Tisk…
Chlorid železitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
451649-1G 451649-5G
SIAL451649-1GEA 7340 CZK
SIAL451649-1G SIAL451649-5G
Chlorid železitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 260 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011005
CAS číslo: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048