Tisk…
Chlorid železitý, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
24216.268EA 1390 CZK
24216.268 24216.361 24216.460
Chlorid železitý, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 260 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011005
CAS číslo: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%