Tisk…
Chlorid železitý, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
MQ200
8.03945.0500 8.03945.1000
8.03945.0500EA 1600 CZK
8.03945.0500 8.03945.1000
Chlorid železitý, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
MW: 162.21
Bod varu: 315
Bod tání: 260
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011005
CAS číslo: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048