Tisk…
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Iron dichloride, Ferrous chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450936-25G 450936-5G
SIAL450936-25GEA 11020 CZK
SIAL450936-25G SIAL450936-5G
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Iron(II) chloride
Vzorec: Cl₂Fe
MW: 126.75
Bod varu: 2023
Bod tání: 674
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011004
CAS číslo: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04091