Tisk…
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
429368-10G 429368-1G
SIAL429368-10GEA 14480 CZK
SIAL429368-10G SIAL429368-1G
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Iron(II) chloride
Vzorec: Cl₂Fe
Bod varu: 2023 °C (1013 hPa)
Bod tání: 674 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011004
CAS číslo: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04091