Tisk…

Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

372870-250G 372870-25G
SIAL372870-250GEA 23850 CZK
SIAL372870-250G SIAL372870-25G
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Iron(II) chloride
Vzorec: Cl₂Fe
Bod varu: 2023 °C (1013 hPa)
Bod tání: 674 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011004
CAS číslo: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04091

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR