Tisk…
Chlorid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449776-25G 449776-5G
SIAL449776-25GEA 19880 CZK
SIAL449776-25G SIAL449776-5G
Chlorid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid kobaltnatý
Vzorec: Cl₂Co
MW: 129.84
Bod varu: 1049
Bod tání: 735
Hustota: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010938
CAS číslo: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498