Tisk…

Chlorid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

409332-1G 409332-5G
SIAL409332-1GEA 3620 CZK
SIAL409332-1G SIAL409332-5G
Chlorid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid kobaltnatý
Vzorec: Cl₂Co
Bod varu: 1049 °C (1013 hPa)
Bod tání: 735 °C
Hustota: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010938
CAS číslo: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR