Tisk…
Chlorid kobaltnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100
8.02540.0025EA 1490 CZK
8.02540.0025 8.02540.0100
Chlorid kobaltnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid kobaltnatý
Vzorec: Cl₂Co
Bod varu: 1049 °C (1013 hPa)
Bod tání: 735 °C
Hustota: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010938
CAS číslo: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)