Tisk…
Chlorid kobaltnatý, anhydrous 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 1690 CZK
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Chlorid kobaltnatý, anhydrous 97%
Chlorid kobaltnatý
Vzorec: Cl₂Co
Bod varu: 1049 °C (1013 hPa)
Bod tání: 735 °C
Hustota: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010938
CAS číslo: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm