Tisk…
Bromid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
561142-10G 561142-2G
SIAL561142-10GEA 9650 CZK
SIAL561142-10G SIAL561142-2G
Bromid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid nikelnatý
Vzorec: Br₂Ni
Bod tání: 963 °C
Hustota: 5,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011141
CAS číslo: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06585