Tisk…
Bromid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
217891-10G 217891-50G
SIAL217891-10GEA 1190 CZK
SIAL217891-10G SIAL217891-50G
Bromid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid nikelnatý
Vzorec: Br₂Ni
MW: 218.5
Bod tání: 963
Hustota: 5.09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011141
CAS číslo: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06585