Tisk…

Bromid nikelnatý 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Nickel dibromide

203360500 203360100 203362500
ACRO203360500EA 3900 CZK
ACRO203360500 ACRO203360100 ACRO203362500
Bromid nikelnatý 99%
Bromid nikelnatý
Vzorec: Br₂Ni
MW: 218,5 g/mol
Bod tání: 963 °C
Hustota: 5,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011141
CAS číslo: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06585

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR