Tisk…
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
39493.02 39493.04
39493.02EA 5190 CZK
39493.02 39493.04
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium(IV) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-64-2 Molecular Formula: IrBr4 Formula Weight: 511.84 Physical Form: Crystalline Odour: Acrid MDL No.: MFCD00049467
Vzorec: Br₄Ir
MW: 511,84 g/mol
Bod tání: Dec.
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049467
CAS číslo: 7789-64-2
EINECS: 232-180-3