Tisk…
Iron(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ferric bromide, Iron tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
217883-10G 217883-50G
SIAL217883-10GEA 6620 CZK
SIAL217883-10G SIAL217883-50G
Iron(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Iron(III) bromide
Vzorec: Br₃Fe
MW: 295.56
MDL Number: MFCD00016082
CAS číslo: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04060