Tisk…
Iron(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
400831-10G 400831-50G
SIAL400831-10GEA 3330 CZK
SIAL400831-10G SIAL400831-50G
Iron(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Iron(II) bromide
Vzorec: Br₂Fe
MDL Number: MFCD00016081
CAS číslo: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
UN: 3260
ADR: 8,III