Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
427136-1G
427136-5G
SIAL427136-1GEA
3180
CZK
SIAL427136-1G
SIAL427136-5G
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide
Vzorec:
Br₂Co Hustota: 4,909 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016017 CAS číslo: 7789-43-7 EINECS: 232-166-7 Merck Index: 12,02496 |