Tisk…
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
334022-250G 334022-50G
SIAL334022-250GEA 10350 CZK
SIAL334022-250G SIAL334022-50G
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide
Vzorec: Br₂Co
Hustota: 4,909 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016017
CAS číslo: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 12,02496