Rhenium dioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342254-1G
342254-5G
SIAL342254-1GEA
18900
CZK
SIAL342254-1G
SIAL342254-5G
Rhenium dioxide, Sigma-Aldrich®
Rhenium dioxide
Vzorec:
O₂Re Hustota: 11,4 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00016305 CAS číslo: 12036-09-8 EINECS: 234-839-0 |