Tisk…
Oxid manganičitý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
A10765.36EA 2650 CZK
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
Oxid manganičitý ≥98%
Oxid manganičitý
Purity: 98% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Vzorec: MnO₂
Hustota: 5,026
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,5730