Tisk…
Oxid manganičitý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
42250.30 42250.A1
42250.30EA 3610 CZK
42250.30 42250.A1
Oxid manganičitý ≥99.9% (metals basis)
Oxid manganičitý
Purity: 99.9% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.026 Appearance: Black Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Vzorec: MnO₂
MW: 86.94
Bod tání: 535 °C (rozkl.)
Hustota: 5.026
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,5730