Oxid manganičitý ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
10805.14
10805.22
10805.06
10805.14EA
8100
CZK
10805.14
10805.22
10805.06
Oxid manganičitý ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Oxid manganičitý
Purity: 99.997%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Vzorec:
MnO₂ Bod tání: 535 °C (rozkl.) Hustota: 5,026 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS číslo: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,5730 |