Tisk…
Oxid manganičitý 99% -10 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 1300 CZK
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Oxid manganičitý 99% -10 mesh
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
Hustota: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %