Tisk…
Oxid manganičitý 80-85%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
213490010 213490250 213490025
ACRO213490010EA 3490 CZK
ACRO213490010 ACRO213490250 ACRO213490025
Oxid manganičitý 80-85%, powder
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
MW: 86.94
Bod tání: 535 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)