Oxid manganičitý 88%, electrolytically precipitated, active
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
203191000
203195000
203190025
ACRO203191000EA
1090
CZK
ACRO203191000
ACRO203195000
ACRO203190025
Oxid manganičitý 88%, electrolytically precipitated, active
Oxid manganičitý
Vzorec:
MnO₂ Hustota: 5,03 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS číslo: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,05730 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Black Powder |
Titration Iodometric | ≥83 % (on dried substance) |
Additional info | Oxidation activity: >60% (yield) |