Tisk…
Oxid manganičitý 99.99+% Trace metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 2260 CZK
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Oxid manganičitý 99.99+% Trace metals basis
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
MW: 86.94
Bod tání: 535 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm