Tisk…
Manganese(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
463701-25G 463701-5G
SIAL463701-25GEA 20870 CZK
SIAL463701-25G SIAL463701-5G
Manganese(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Manganese(III) oxide
Vzorec: Mn₂O₃
Bod tání: 1347 °C
Hustota: 4,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016217
CAS číslo: 1317-34-6
EINECS: 215-264-4
Merck Index: 13,05761