Tisk…
Manganese(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
377457-1KG 377457-250G
SIAL377457-1KGEA 14730 CZK
SIAL377457-1KG SIAL377457-250G
Manganese(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Manganese(III) oxide
Vzorec: Mn₂O₃
Bod tání: 1347 °C
Hustota: 4,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016217
CAS číslo: 1317-34-6
EINECS: 215-264-4
Merck Index: 13,05761