Tisk…
Rhenium pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
309192-1G 309192-5G
SIAL309192-1GEA 8240 CZK
SIAL309192-1G SIAL309192-5G
Rhenium pentachloride, Sigma-Aldrich®
Rhenium pentachloride
Vzorec: Cl₅Re
MDL Number: MFCD00011197
CAS číslo: 13596-35-5
EINECS: 237-042-6