Tisk…
Rhenium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
309184-1G 309184-5G
SIAL309184-1GEA 15100 CZK
SIAL309184-1G SIAL309184-5G
Rhenium trichloride, Sigma-Aldrich®
Rhenium trichloride
Vzorec: Cl₃Re
MDL Number: MFCD00011196
CAS číslo: 13569-63-6
EINECS: 236-987-1