Manganese(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05930.0100
8.05930.0500
8.05930.0100EA
1560
CZK
8.05930.0100
8.05930.0500
Manganese(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec:
MnCl₂ MW: 125.84 Bod varu: 1190 Bod tání: 650 Hustota: 2.98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS číslo: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,05768 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 723 g/l (25 °C) |
Melting Point | 650 °C |
Molar Mass | 125.84 g/mol |
Boiling Point | 1190 °C |
Density | 2.977 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C) |