Tisk…
Manganese(II) chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Manganese dichloride
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 1910 CZK
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Manganese(II) chloride 97%
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Bod varu: 1190 °C (760 mmHg)
Bod tání: 650 °C
Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011114
CAS číslo: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05768
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm