Manganese(II) chloride, anhydrous 99+% 80 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
223610500
223610100
ACRO223610500EA
5450
CZK
ACRO223610500
ACRO223610100
Manganese(II) chloride, anhydrous 99+% 80 mesh
Manganese(II) chloride
Vzorec:
MnCl₂ Bod varu: 1190 °C (760 mmHg) Bod tání: 650 °C Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS číslo: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05768 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in dilute HCl) Clear solution |
Particle size | -80 mesh |