Tisk…
Manganese(II) bromide, anhydrous 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18321.14 A18321.22
A18321.14EA 2820 CZK
A18321.14 A18321.22
Manganese(II) bromide, anhydrous 95%
Manganese(II) bromide
Purity: 95% CAS No.: 13446-03-2 Molecular Formula: MnBr2 Formula Weight: 214.76 Odour: Odourless Melting Point: 698° MDL No.: MFCD00011113
Vzorec: Br₂Mn
Bod tání: 698 °C
Hustota: 4,38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011113
CAS číslo: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 14,5725