Tisk…
Manganese(II) bromide, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
207860250 207861000
ACRO207860250EA 3680 CZK
ACRO207860250 ACRO207861000
Manganese(II) bromide, anhydrous 99%
Manganese(II) bromide
Vzorec: Br₂Mn
MW: 214,75 g/mol
Bod tání: 698 °C
Hustota: 4,38 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011113
CAS číslo: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %