Tisk…
Sulfid molybdeničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Molybdenum disulphide
69860-100G 69860-500G
SIAL69860-100GEA 2840 CZK
SIAL69860-100G SIAL69860-500G
Sulfid molybdeničitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid molybdeničitý
Vzorec: MoS₂
Bod tání: 2375 °C
Hustota: 4,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003470
CAS číslo: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318