Tisk…
Sulfid molybdeničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
234842-100G 234842-500G
SIAL234842-100GEA 4480 CZK
SIAL234842-100G SIAL234842-500G
Sulfid molybdeničitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid molybdeničitý
Vzorec: MoS₂
Bod tání: 2375 °C
Hustota: 4,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003470
CAS číslo: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318