Tisk…
Sulfid molybdeničitý 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 3190 CZK
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Sulfid molybdeničitý 98.5%
Sulfid molybdeničitý
Vzorec: MoS₂
Bod tání: 2375 °C
Hustota: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003470
CAS číslo: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)